Merck
657794
Sigma-Aldrich
N-Boc-DL-2-amino-1-hexanol
90%
別名:
(1-(Hydroxymethyl)pentyl)carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H23NO3
CAS番号:
分子量:
217.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.450
bp
135 °C/0.3 mmHg
密度
1.178 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCCCC(CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H23NO3/c1-5-6-7-9(8-13)12-10(14)15-11(2,3)4/h9,13H,5-8H2,1-4H3,(H,12,14)
InChI Key
KCKPPJXOWKJHDP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
657794-BULK:
657794-1G:
657794-VAR:
657794-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)