Merck
657751
Sigma-Aldrich
1-[3-(Trifluoromethyl)benzyl]piperazine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H15F3N2
CAS番号:
分子量:
244.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.490
bp
89-91 °C/0.05 mmHg
密度
1.179 g/mL at 25 °C
SMILES記法
FC(F)(F)c1cccc(CN2CCNCC2)c1
InChI
1S/C12H15F3N2/c13-12(14,15)11-3-1-2-10(8-11)9-17-6-4-16-5-7-17/h1-3,8,16H,4-7,9H2
InChI Key
IUMQPHHEFKTLOZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
657751-5G:
657751-BULK:
657751-1G:
657751-VAR:
試験成績書(COA)