Merck
657530
Sigma-Aldrich
3-((2'-クロロ-5'-(トリフルオロメチル)フェノキシ)メチル)フェニルボロン酸
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H11BClF3O3
CAS番号:
分子量:
330.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95%
形状
solid
mp
212-216 °C
SMILES記法
OB(O)c1cccc(COc2cc(ccc2Cl)C(F)(F)F)c1
InChI
1S/C14H11BClF3O3/c16-12-5-4-10(14(17,18)19)7-13(12)22-8-9-2-1-3-11(6-9)15(20)21/h1-7,20-21H,8H2
InChI Key
IRBNKOHBJCGIFU-UHFFFAOYSA-N
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
657530-1G:
657530-VAR:
657530-BULK:
657530-5G:
試験成績書(COA)