Merck
656976
Sigma-Aldrich
L-2-アミノアジピン酸-1-13C
99 atom % 13C
別名:
(S)-2-アミノヘキサン二酸-1-13C, L-ホモグルタミン酸-1-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2C(CH2)3CH(NH2)13CO2H
分子量:
162.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
形状
solid
分子量
162.15 by atom % calculation
mp
203-205 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
N[C@@H](CCCC(O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H11NO4/c7-4(6(10)11)2-1-3-5(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t4-/m0/s1/i6+1
InChI Key
OYIFNHCXNCRBQI-JGTYJTGKSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3