Merck
65677
Sigma-Aldrich
(R)-1-{(RP)-2-[2-[ビス(4-メトキシ-3,5-ジメチルフェニル)ホスフィノ]フェニル]フェロセニル}エチルビス[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ホスフィン
≥97%
別名:
(1S)-1-[(1R)-1-[ビス[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ホスフィノ]エチル]-2-[2-[ビス(4-メトキシ-3,5-ジメチルフェニル)ホスフィノ]フェニル]フェロセン (acc to CAS), Walphos SL-W005-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C52H44F12FeO2P2
CAS番号:
分子量:
1046.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
品質水準
アッセイ
≥97%
形状
solid
光学純度
ee: ≥99%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.COc2c(C)cc(cc2C)P(c3cc(C)c(OC)c(C)c3)c4ccccc4[C]5[CH][CH][CH][C]5[C@@H](C)P(c6cc(cc(c6)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c7cc(cc(c7)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C47H39F12O2P2.C5H5.Fe/c1-25-15-34(16-26(2)42(25)60-6)63(35-17-27(3)43(61-7)28(4)18-35)41-14-9-8-11-40(41)39-13-10-12-38(39)29(5)62(36-21-30(44(48,49)50)19-31(22-36)45(51,52)53)37-23-32(46(54,55)56)20-33(24-37)47(57,58)59;1-2-4-5-3-1;/h8-24,29H,1-7H3;1-5H;/t29-;;/m1../s1
InChI Key
LYSMTOMQQHQCKG-SYXKTQFYSA-N
詳細
Solvias AG社と共同で販売しています。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
65677-500MG:
65677-5G:
65677-VAR:
65677-100MG:
65677-1G:
65677-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)