Merck
656127
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(2-acetylaminoethyl)benzoate
97%
別名:
4-(2-Acetylaminoethyl)benzoic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3CCONHCH2CH2C6H4CO2CH3
CAS番号:
分子量:
221.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
89-93 °C
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(CCNC(C)=O)cc1
InChI
1S/C12H15NO3/c1-9(14)13-8-7-10-3-5-11(6-4-10)12(15)16-2/h3-6H,7-8H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI Key
NNHJGOJEUOUOFH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
656127-BULK:
656127-VAR:
656127-5G:
試験成績書(COA)