Merck
655996
Sigma-Aldrich
4-ブロモ-3,5-ジクロロベンゾトリフルオリド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H2BrCl2F3
CAS番号:
分子量:
293.90
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.520
bp
91-92 °C/10 mmHg
密度
1.833 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
chloro
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)c1cc(Cl)c(Br)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H2BrCl2F3/c8-6-4(9)1-3(2-5(6)10)7(11,12)13/h1-2H
InChI Key
IQHSSYROJYPFDV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
655996-BULK:
655996-1G:
655996-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)