Merck
655732
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-1-piperidineethanol
96%
別名:
1-(2-ヒドロキシエチル)-4-ヒドロキシピペリジン, 4-ヒドロキシ-1-ピペリジンエタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H15NO2
CAS番号:
分子量:
145.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
mp
33-40 °C
SMILES記法
OCCN1CCC(O)CC1
InChI
1S/C7H15NO2/c9-6-5-8-3-1-7(10)2-4-8/h7,9-10H,1-6H2
InChI Key
DOILPQLHDAWKCZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
エストロゲン受容体リガンドおよび乳癌細胞抗増殖剤の合成に用いる反応物質
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
655732-5G:
655732-BULK:
655732-VAR:
655732-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)