Merck
655449
Sigma-Aldrich
3,4′-ジアミノジフェニルメタン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H4CH2C6H4NH2
CAS番号:
分子量:
198.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
solid
mp
77-81 °C
SMILES記法
Nc1ccc(Cc2cccc(N)c2)cc1
InChI
1S/C13H14N2/c14-12-6-4-10(5-7-12)8-11-2-1-3-13(15)9-11/h1-7,9H,8,14-15H2
InChI Key
FGWQCROGAHMWSU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
655449-1G:
655449-BULK:
655449-5G:
655449-VAR:
試験成績書(COA)