Merck
655341
Sigma-Aldrich
6-Isopropylindole
97%
別名:
6-Isopropyl-1H-indole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H13N
CAS番号:
分子量:
159.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
36-40 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)c1ccc2cc[nH]c2c1
InChI
1S/C11H13N/c1-8(2)10-4-3-9-5-6-12-11(9)7-10/h3-8,12H,1-2H3
InChI Key
UUNKRAWCQSWCJE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • 強力かつ選択的5-HT7受容体リガンドの調製に用いる反応物質
  • トリフリン酸触媒による立体選択的フリーデル・クラフツアミノアルキル化反応における反応物質
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
655341-1G:
655341-5G:
655341-BULK:
655341-VAR:
試験成績書(COA)