Merck
655279
Sigma-Aldrich
trans-2,5-Dimethoxycinnamamide
97%
別名:
3-(2,5-Dimethoxyphenyl)-trans-2-propenamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(H3CO)2C6H3CH=CHCO2H
CAS番号:
分子量:
207.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
168-172 °C (lit.)
SMILES記法
[H]\C(=C(\[H])c1cc(OC)ccc1OC)C(N)=O
InChI
1S/C11H13NO3/c1-14-9-4-5-10(15-2)8(7-9)3-6-11(12)13/h3-7H,1-2H3,(H2,12,13)/b6-3+
InChI Key
LNVZPQDKKCSROU-ZZXKWVIFSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
655279-VAR:
655279-BULK:
655279-5G:
655279-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)