Merck
654809
Sigma-Aldrich
3-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5ClOS
CAS番号:
分子量:
160.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.586 (lit.)
bp
216-220 °C
密度
1.314 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccsc1C(Cl)=O
InChI
1S/C6H5ClOS/c1-4-2-3-9-5(4)6(7)8/h2-3H,1H3
InChI Key
AJSVPEVDFBYRCH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
226.4 °F - closed cup
引火点(℃)
108 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
654809-BULK:
654809-25G:
654809-5G:
654809-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)