Merck
654620
Sigma-Aldrich
Benzotriazol-1-ylpyrrolidin-1-ylmethanethione
97%
別名:
1-(1-Pyrrolidinylthioxomethyl)-1H-benzotriazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H12N4S
CAS番号:
分子量:
232.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
151-155 °C (lit.)
SMILES記法
S=C(N1CCCC1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C11H12N4S/c16-11(14-7-3-4-8-14)15-10-6-2-1-5-9(10)12-13-15/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
InChI Key
CVAUDFJIDMTIES-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • チオアシル化剤として使用
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
654620-500MG:
654620-BULK:
654620-VAR:
試験成績書(COA)