Merck
654523
Sigma-Aldrich
6-(3-Nitrophenyl)-2-pyridinecarboxaldehyde
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H8N2O3
CAS番号:
分子量:
228.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
形状
solid
mp
162-166 °C
SMILES記法
[H]C(=O)c1cccc(n1)-c2cccc(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H8N2O3/c15-8-10-4-2-6-12(13-10)9-3-1-5-11(7-9)14(16)17/h1-8H
InChI Key
MEBRRQOWKWXTRB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
654523-5G:
654523-VAR:
654523-1G:
654523-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)