Merck
654493
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)adenine
97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7N5S
CAS番号:
分子量:
181.22
UNSPSCコード:
12142200
PubChem Substance ID:
アッセイ
97% (CP)
SMILES記法
NC1=C2C(N=C[N]2)=NC(SC)=N1
InChI
1S/C6H6N5S/c1-12-6-10-4(7)3-5(11-6)9-2-8-3/h2H,1H3,(H2,7,10,11)
InChI Key
ISYHYYFDSKXCOT-UHFFFAOYSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
654493-BULK:
654493-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)