Merck
654191
Sigma-Aldrich
1-Boc-4-(5-nitro-2-pyridyl)piperazine
97%
別名:
1-tert-Butoxycarbonyl-4-(5-nitropyrid-2-yl)piperazine, 2-(4-Boc-1-piperazinyl)-5-nitropyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H20N4O4
CAS番号:
分子量:
308.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
168-172 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(cn2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H20N4O4/c1-14(2,3)22-13(19)17-8-6-16(7-9-17)12-5-4-11(10-15-12)18(20)21/h4-5,10H,6-9H2,1-3H3
InChI Key
WWFJYZONBJARJT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
654191-1G:
654191-10G:
654191-VAR:
654191-BULK:
試験成績書(COA)