Merck
653713
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)aniline
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4BrClF3N
CAS番号:
分子量:
262.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.545 (lit.)
密度
1.769 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1c(Cl)cc(Br)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4BrClF3N/c8-3-1-4(7(10,11)12)6(13)5(9)2-3/h1-2H,13H2
InChI Key
GAOGWONUOUYZFD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
653713-VAR:
653713-BULK:
653713-1G:
653713-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)