Merck
653616
Sigma-Aldrich
tert-Amyl methyl-d3 ether
99 atom % D, 97% (CP)
別名:
1,1-Dimethylpropyl methyl-d3 ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6D3H11O
CAS番号:
分子量:
105.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % D
アッセイ
97% (CP)
bp
85-86 °C (lit.)
密度
0.793 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])OC(C)(C)CC
InChI
1S/C6H14O/c1-5-6(2,3)7-4/h5H2,1-4H3/i4D3
InChI Key
HVZJRWJGKQPSFL-GKOSEXJESA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
19.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-7 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)