Merck
653373
Sigma-Aldrich
4-(Boc-amino)-1-[furan-2-yl(2-hydroxyphenyl)methyl]piperidine
97%
別名:
tert-Butyl-1-[furan-2-yl(2-hydroxyphenyl)methyl]piperidin-4-yl-carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H28N2O4
CAS番号:
分子量:
372.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
109-114 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCN(CC1)C(c2ccco2)c3ccccc3O
InChI
1S/C21H28N2O4/c1-21(2,3)27-20(25)22-15-10-12-23(13-11-15)19(18-9-6-14-26-18)16-7-4-5-8-17(16)24/h4-9,14-15,19,24H,10-13H2,1-3H3,(H,22,25)
InChI Key
OHZFWZIFIYATEG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
653373-5G:
653373-1G:
653373-BULK:
653373-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)