Merck
652903
Sigma-Aldrich
7-Chloro-4-iodoquinoline
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H5ClIN
CAS番号:
分子量:
289.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
125-129 °C (lit.)
125-129 °C
SMILES記法
Clc1ccc2c(I)ccnc2c1
InChI
1S/C9H5ClIN/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H
InChI Key
HUTDAIDVAMQWDX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換