Merck
652814
Sigma-Aldrich
1-(3-Chlorobenzyl)piperazine
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H15ClN2
CAS番号:
分子量:
210.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.5582
bp
120-123 °C/1.5 mmHg (lit.)
120-123 °C/1.5 mmHg
密度
1.129 g/mL at 25 °C
SMILES記法
Clc1cccc(CN2CCNCC2)c1
InChI
1S/C11H15ClN2/c12-11-3-1-2-10(8-11)9-14-6-4-13-5-7-14/h1-3,8,13H,4-7,9H2
InChI Key
JTEQMTYOCBFLNH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
652814-1G:
652814-10G:
652814-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)