Merck
652121
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyl-4-(3′,5′-dimethoxybenzyloxy)phenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H21BO5
CAS番号:
分子量:
316.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
形状
solid
mp
96 °C (dec.)
SMILES記法
COc1cc(OC)cc(OCc2c(C)cc(cc2C)B(O)O)c1
InChI
1S/C17H21BO5/c1-11-5-13(18(19)20)6-12(2)17(11)10-23-16-8-14(21-3)7-15(9-16)22-4/h5-9,19-20H,10H2,1-4H3
InChI Key
KSHLSSLREUYDHF-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Contains varying amounts of anhydride
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
652121-BULK:
652121-1G:
652121-VAR:
652121-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)