Merck
652083
Sigma-Aldrich
4-[(4′-(2-Methoxyethyl)phenoxy)methyl]phenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H19BO4
CAS番号:
分子量:
286.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
SMILES記法
COCCc1ccc(OCc2ccc(cc2)B(O)O)cc1
InChI
1S/C16H19BO4/c1-20-11-10-13-4-8-16(9-5-13)21-12-14-2-6-15(7-3-14)17(18)19/h2-9,18-19H,10-12H2,1H3
InChI Key
LZLHTPXZVHZUQB-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Contains varying amounts of anhydride
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
652083-VAR:
652083-5G:
652083-1G:
652083-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)