Merck
652067
Sigma-Aldrich
trans-5-Chloro-1-penten-1-ylboronic acid pinacol ester
97%
別名:
(E)-5-Chloro-1-penteneboronic acid pinacol ester, E-2-(5-Chloro-pent-1-enyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, trans-2-(5-Chloro-pent-1-enyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, trans-5-Chloro-1-penteneboronic acid pinacol ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H20BClO2
CAS番号:
分子量:
230.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4630
密度
1.004 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[H]\C(CCCCl)=C(\[H])B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C11H20BClO2/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)8-6-5-7-9-13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b8-6+
InChI Key
FYHBHADHHWPOFL-SOFGYWHQSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
652067-1G:
652067-25G:
652067-BULK:
652067-5G:
652067-VAR:
試験成績書(COA)