Merck
651958
Sigma-Aldrich
2,6-ジクロロピリジン-3-カルボキシアルデヒド
97%
別名:
2,6-ジクロロニコチンアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3Cl2NO
CAS番号:
分子量:
176.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
74-75 °C (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2NO/c7-5-2-1-4(3-10)6(8)9-5/h1-3H
InChI Key
HWTMRGXKSANEDO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
651958-5G:
651958-1G:
651958-VAR:
651958-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)