Merck
651710
Sigma-Aldrich
4-(4-Fluorophenyl)benzoic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H9FO2
CAS番号:
分子量:
216.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
235-240 °C
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C13H9FO2/c14-12-7-5-10(6-8-12)9-1-3-11(4-2-9)13(15)16/h1-8H,(H,15,16)
InChI Key
LXWNTLBMNCXRQN-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... BAD(572)
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
651710-1G:
651710-BULK:
651710-5G:
651710-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)