Merck
651575
Sigma-Aldrich
N-Boc-2-aminomethylpyridine
97%
別名:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-aminomethylpyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H16N2O2
CAS番号:
分子量:
208.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5020 (lit.)
密度
1.0699 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)NCc1ccccn1
InChI
1S/C11H16N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-8-9-6-4-5-7-12-9/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI Key
RKVWMMAKYQABGS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
651575-5G:
651575-VAR:
651575-BULK:
651575-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)