Merck
651230
Sigma-Aldrich
2-Isobutoxy-5-methylphenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H17BO3
CAS番号:
分子量:
208.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
SMILES記法
CC(C)COc1ccc(C)cc1B(O)O
InChI
1S/C11H17BO3/c1-8(2)7-15-11-5-4-9(3)6-10(11)12(13)14/h4-6,8,13-14H,7H2,1-3H3
InChI Key
DJGCEUCMCLMRKN-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Contains varying amounts of anhydride
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
651230-10G:
651230-2G:
651230-VAR:
651230-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)