Merck
651222
Sigma-Aldrich
4-(3'-(トリフルオロメチル)フェノキシメチル)フェニルボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H12BF3O3
CAS番号:
分子量:
296.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
形状
solid
SMILES記法
OB(O)c1ccc(COc2cccc(c2)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C14H12BF3O3/c16-14(17,18)11-2-1-3-13(8-11)21-9-10-4-6-12(7-5-10)15(19)20/h1-8,19-20H,9H2
InChI Key
IOZGRQTUNSRWBS-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Contains varying amounts of anhydride
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
651222-2G:
651222-BULK:
651222-10G:
651222-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)