Merck
651141
Sigma-Aldrich
6-Methyl-5-propyl-4(3H)-pyrimidinone
97%
別名:
6-Methyl-5-propyl-4-hydroxypyrimidine, 6-Methyl-5-propyl-4-pyrimidinol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12N2O
CAS番号:
分子量:
152.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
119-123 °C (lit.)
SMILES記法
CCCc1c(C)ncnc1O
InChI
1S/C8H12N2O/c1-3-4-7-6(2)9-5-10-8(7)11/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,9,10,11)
InChI Key
UAJIFHDSCLQUON-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
651141-5G:
651141-VAR:
651141-BULK:
651141-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)