Merck
650994
Sigma-Aldrich
2,4-Dibutoxyphenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H23BO4
CAS番号:
分子量:
266.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
mp
99-104 °C
SMILES記法
CCCCOc1ccc(B(O)O)c(OCCCC)c1
InChI
1S/C14H23BO4/c1-3-5-9-18-12-7-8-13(15(16)17)14(11-12)19-10-6-4-2/h7-8,11,16-17H,3-6,9-10H2,1-2H3
InChI Key
RZGMDQYKUFKOMM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • 色素増感型太陽電池用のフェノキサジン色素の合成
  • 色素増感型太陽電池の発色団に関する、構造および空間特性比較のための供与体の合成
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
650994-BULK:
650994-VAR:
650994-1G:
650994-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)