Merck
650919
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-N-Boc-3-N-Fmoc-アミノピロリジン
97%
別名:
(R)-(−)-1-(tert-ブトキシカルボニル)-3-N-(9-フルオレニルメトキシカルボニル)アミノピロリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H28N2O4
CAS番号:
分子量:
408.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
mp
172-180 °C (DSC) (lit.)
96-100 °C (lit.)
官能基
Boc
Fmoc
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@H](C1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H28N2O4/c1-24(2,3)30-23(28)26-13-12-16(14-26)25-22(27)29-15-21-19-10-6-4-8-17(19)18-9-5-7-11-20(18)21/h4-11,16,21H,12-15H2,1-3H3,(H,25,27)/t16-/m1/s1
InChI Key
WTCWZRXHMNBOCY-MRXNPFEDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
650919-5G:
650919-BULK:
650919-1G:
650919-VAR:
試験成績書(COA)