Merck
649767
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-aminomethylpyridine
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H16N2O2
CAS番号:
分子量:
208.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
80-85 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)NCc1ccncc1
InChI
1S/C11H16N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-8-9-4-6-12-7-5-9/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI Key
KXCFJDZVQLRYSI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
649767-1G:
649767-10G:
649767-BULK:
649767-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)