Merck
649406
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-(4-bromobenzoyl)thiophene
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H8BrNOS
CAS番号:
分子量:
282.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
180-184 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1sccc1C(=O)c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C11H8BrNOS/c12-8-3-1-7(2-4-8)10(14)9-5-6-15-11(9)13/h1-6H,13H2
InChI Key
UEAXJDFGNXSVSK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
649406-BULK:
649406-1G:
649406-VAR:
649406-5G:
試験成績書(COA)