Merck
649392
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-amino-5-(4-nitrophenyl)thiophene-2-carboxylate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H12N2O4S
CAS番号:
分子量:
292.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
172-176 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)c1sc(cc1N)-c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H12N2O4S/c1-2-19-13(16)12-10(14)7-11(20-12)8-3-5-9(6-4-8)15(17)18/h3-7H,2,14H2,1H3
InChI Key
LUFNXFXZMZYAKC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3