Merck
649023
Sigma-Aldrich
N,N'-テレフタリリデン-ビス(4-メトキシアニリン)
97%
別名:
N,N'-(1,4-フェニレンジメチリデン)ビス(4-メトキシアニリン), N,N'-テレフタリリデンジ-p-アニシジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H20N2O2
CAS番号:
分子量:
344.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
223-227 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(cc1)\N=C\c2ccc(cc2)\C=N\c3ccc(OC)cc3
InChI
1S/C22H20N2O2/c1-25-21-11-7-19(8-12-21)23-15-17-3-5-18(6-4-17)16-24-20-9-13-22(26-2)14-10-20/h3-16H,1-2H3/b23-15+,24-16+
InChI Key
WHVPISQBOXRCHR-DFEHQXHXSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves