Merck
649015
Sigma-Aldrich
N,N′-Terephthalylidene-bis(4-fluoroaniline)
97%
別名:
N,N'-(1,4-フェニレンジメチリジン)ビス(4-フルオロアニリン)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4N=CHC6H4CH=NC6H4F
CAS番号:
分子量:
320.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
151-155 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1ccc(cc1)\N=C\c2ccc(cc2)\C=N\c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C20H14F2N2/c21-17-5-9-19(10-6-17)23-13-15-1-2-16(4-3-15)14-24-20-11-7-18(22)8-12-20/h1-14H/b23-13+,24-14+
InChI Key
VBCDABROGMPOGB-RNIAWFEPSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
649015-5G:
649015-1G:
649015-VAR:
649015-BULK:
試験成績書(COA)