Merck
648817
Sigma-Aldrich
6-Methylpyridine-2-boronic acid N-phenyldiethanolamine ester
別名:
6-Methyl-2-pyridineboronic acid N-phenyldiethanolamine ester, 6-Methyl-2-pyridineboronic acid[2,2¢-(phenylimino)diethanol]ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H19BN2O2
CAS番号:
分子量:
282.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
SMILES記法
CC1=CC=CC(B(OCC2)OCCN2C3=CC=CC=C3)=N1
InChI
1S/C16H19BN2O2/c1-14-6-5-9-16(18-14)17-20-12-10-19(11-13-21-17)15-7-3-2-4-8-15/h2-9H,10-13H2,1H3
InChI Key
QSRALKLINGVTIE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
安定剤としてイソプロパノールとN-フェニルジエタノールアミンが含まれていることがあります(含有量不定)。
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
648817-VAR:
648817-1G:
648817-BULK:
648817-5G:
試験成績書(COA)