Merck
648809
Sigma-Aldrich
3'-クロロ-4'-メトキシアセトフェノン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H3(Cl)COCH3
CAS番号:
分子量:
184.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
形状
solid
mp
74-78 °C (lit.)
官能基
chloro
ketone
SMILES記法
COc1ccc(cc1Cl)C(C)=O
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-6(11)7-3-4-9(12-2)8(10)5-7/h3-5H,1-2H3
InChI Key
QILWOKAXHOAFOF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
648809-VAR:
648809-5G:
648809-1G:
648809-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)