Merck
648698
Sigma-Aldrich
2,6-Difluoro-3-methylbenzoyl chloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H2(F)2COCl
CAS番号:
分子量:
190.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4990 (lit.)
密度
1.3114 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(F)c(C(Cl)=O)c1F
InChI
1S/C8H5ClF2O/c1-4-2-3-5(10)6(7(4)11)8(9)12/h2-3H,1H3
InChI Key
LXCIIPPXRHOCQN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)