Merck
647667
Sigma-Aldrich
4-ブロモ-1,3,5-トリメチルピラゾール
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H9BrN2
CAS番号:
分子量:
189.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
形状
solid
bp
101-102 °C/15 mmHg (lit.)
mp
30-34 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Cc1nn(C)c(C)c1Br
InChI
1S/C6H9BrN2/c1-4-6(7)5(2)9(3)8-4/h1-3H3
InChI Key
UNTQXOJGXGRHMG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
217.4 °F - closed cup
引火点(℃)
103 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
647667-1G:
647667-BULK:
647667-VAR:
647667-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)