Merck
647489
Sigma-Aldrich
2',3'-ジクロロ-6'-フルオロアセトフェノン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H2(F)COCH3
CAS番号:
分子量:
207.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5230 (lit.)
bp
230-231 °C (lit.)
密度
1.393 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)c1c(F)ccc(Cl)c1Cl
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
647489-1G:
647489-BULK:
647489-VAR:
試験成績書(COA)