Merck
647349
Sigma-Aldrich
1-(2-Pyridinylsulfonyl)-1H-benzotriazole
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H8N4O2S
CAS番号:
分子量:
260.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
136-140 °C (lit.)
SMILES記法
O=S(=O)(c1ccccn1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C11H8N4O2S/c16-18(17,11-7-3-4-8-12-11)15-10-6-2-1-5-9(10)13-14-15/h1-8H
InChI Key
OZUVNTAONYFQTG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
647349-VAR:
647349-250MG:
647349-BULK:
試験成績書(COA)