Merck
647187
Sigma-Aldrich
5-ブロモフタリド
97%
別名:
5-ブロモ-3H-イソベンゾフラノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H5BrO2
CAS番号:
分子量:
213.03
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
162-166 °C (lit.)
SMILES記法
Brc1ccc2C(=O)OCc2c1
InChI
1S/C8H5BrO2/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-11-8(7)10/h1-3H,4H2
InChI Key
IUSPXLCLQIZFHL-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
647187-25G:
647187-BULK:
647187-VAR:
647187-5G:
試験成績書(COA)