Merck
646741
Sigma-Aldrich
Methyl 3-chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H7ClO2S
CAS番号:
分子量:
226.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
80-84 °C (lit.)
官能基
chloro
ester
SMILES記法
COC(=O)c1sc2ccccc2c1Cl
InChI
1S/C10H7ClO2S/c1-13-10(12)9-8(11)6-4-2-3-5-7(6)14-9/h2-5H,1H3
InChI Key
VAPMGETZRJYSLW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
646741-10G:
646741-VAR:
646741-BULK:
646741-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)