Merck
646695
Sigma-Aldrich
5-Amino-3-(4-chlorophenyl)pyrazole
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8ClN3
CAS番号:
分子量:
193.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
172-176 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
Nc1cc(n[nH]1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C9H8ClN3/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-9(11)13-12-8/h1-5H,(H3,11,12,13)
InChI Key
XQPBZIITFQHIDI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
646695-5G:
646695-1G:
646695-BULK:
646695-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)