Merck
646504
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(3-hydroxyphenyl)benzoate
97%
別名:
Methyl 3′-hydroxy-[1,1′-biphenyl]-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H4C6H4CO2CH3
CAS番号:
分子量:
228.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
153-157 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(cc1)-c2cccc(O)c2
InChI
1S/C14H12O3/c1-17-14(16)11-7-5-10(6-8-11)12-3-2-4-13(15)9-12/h2-9,15H,1H3
InChI Key
LIQIQAWUDHGWSL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
646504-VAR:
646504-BULK:
646504-5G:
646504-1G:
試験成績書(COA)