Merck
646326
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-ethoxypyridine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8BrNO
CAS番号:
分子量:
202.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
32-36 °C (lit.)
SMILES記法
CCOc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C7H8BrNO/c1-2-10-7-4-3-6(8)5-9-7/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
WQXZKMUZWPUZGL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
217.4 °F
引火点(℃)
103 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
646326-5G:
646326-VAR:
646326-BULK:
646326-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)