Merck
646008
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-4-メチルチアゾール-5-カルボン酸
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4BrNO2S
CAS番号:
分子量:
222.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
形状
solid
mp
158 °C (dec.)
SMILES記法
Cc1nc(Br)sc1C(O)=O
InChI
1S/C5H4BrNO2S/c1-2-3(4(8)9)10-5(6)7-2/h1H3,(H,8,9)
InChI Key
HMSQZHBSTZZNGI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
646008-BULK:
646008-1G:
646008-5G:
646008-VAR:
試験成績書(COA)