Merck
645915
Sigma-Aldrich
N-(2-Chlorobenzylidene)-4-acetylaniline
90%
別名:
1-(4-(((2-Chlorophenyl)methylene)amino)phenyl)ethanone, 4′-(2-Chlorobenzylideneamino)acetophenone, 4-Acetyl-N-(2-chlorobenzylidene)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4CH=NC6H4COCH3
CAS番号:
分子量:
257.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
90%
mp
103-107 °C
SMILES記法
CC(=O)c1ccc(cc1)\N=C\c2ccccc2Cl
InChI
1S/C15H12ClNO/c1-11(18)12-6-8-14(9-7-12)17-10-13-4-2-3-5-15(13)16/h2-10H,1H3/b17-10+
InChI Key
WVYAARLSLNKEHT-LICLKQGHSA-N
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
645915-5G:
645915-BULK:
645915-VAR:
645915-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)